Läs mer
3-Piperidin-1-ylmetylbensylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10513423 250 mg 250mg
10219932 1 g 1g
10081004 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10513423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01157CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91271-80-6
Molekylformel C13H20N2
Molekylvikt (g/mol) 204.317
MDL-nummer MFCD06408781
InChI-nyckel BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine
PubChem CID 2794678
IUPAC-namn [3-(piperidin-1-ylmetyl)fenyl]metanamin
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.32
Procent renhet 97%