Läs mer
3-Piperidin-1-ylpyridin-2-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566314
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10566314 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10566314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC37616DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Piperidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 780802-33-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H13N3
MDL-nummer MFCD08690241
Kvantitet 1 g
Synonym 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,3-1-piperidinyl, 3-piperidylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,3' bipyridinyl-2'-carbonitrile
InChI-nyckel IUXFRKMLWJPBRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#CC1=C(C=CC=N1)N1CCCCC1
IUPAC-namn 3-piperidin-1-ylpyridin-2-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 187.25
PubChem CID 23016570
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%