Läs mer
3-(piperidin-4-yl)imidazo[1,5-a]pyridine (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(piperidin-4-yl)imidazo[1,5-a]pyridine |
| CAS | 301221-44-3 |
| Molekylformel | C12 H15 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3/c1-2-8-15-11(3-1)9-14-12(15)10-4-6-13-7-5-10/h1-3,8-10,13H,4-7H2 |
| LEDER | C1CC(CCN1)c2ncc3ccccn23 |
| IUPAC-namn | 3-piperidin-4-ylimidazo[1,5-a]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.268 |
| Formel vikt | 201.127 |