Läs mer
3-piperidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Piperidinecarboxylic acid |
| Namnnotering | Funktionell gruppamin (alkyl) Karboxylsyra |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Färg | Beige-Gul till Vit |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 129.16 |
| Visa mer |