Läs mer
3-Piperidinemethanol, 98%
Produktkod. 11906311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11906311 5 g Glasflaska 5g
11916311 25 g Glasflaska 25g
11926311 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11906311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168040050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4606-65-9 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4606-65-9
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.17
InChI-nyckel VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
PubChem CID 107308
IUPAC-namn piperidin-3-ylmetanol
LEDER C1CC(CNC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Piperidinemethanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C to 62.0°C
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 236.0°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 21,II,8
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 115.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Piperidinemethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.