Läs mer
3-Piperidinobensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452083
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452083 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10525963 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10133724 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10452083 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34004CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 669050-72-0
Molekylformel C12H15NO
Molekylvikt (g/mol) 189.258
InChI-nyckel FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
IUPAC-namn 3-piperidin-1-ylbensaldehyd
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Piperidinobenzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.26
Procent renhet 95%