Läs mer
3-Piperidinobensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10525963
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10525963 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10452083 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10133724 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10525963 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34004DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 669050-72-0
Molekylformel C12H15NO
Molekylvikt (g/mol) 189.258
InChI-nyckel FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
IUPAC-namn 3-piperidin-1-ylbensaldehyd
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Piperidinobenzaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.26
Procent renhet 95%