Läs mer
3-Piperidinobensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Piperidinobenzaldehyde |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 189.26 |
| Procent renhet | 95% |