Läs mer
3-Piperidinobensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10461323
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10461323 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10620725 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10461323 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34001CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 77940-94-4
Molekylformel C12H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.257
MDL-nummer MFCD06659081
InChI-nyckel FLQRORYAJSTYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzoic acid, 3-piperidin-1-yl benzoic acid, 3-piperidin-1-yl-benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl piperidine, 3-1-piperidinyl benzoic acid, 3-piperidylbenzoic acid, benzoic acid,3-1-piperidinyl, benzoic acid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 2795552
IUPAC-namn 3-piperidin-1-ylbensoesyra
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Piperidinobenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%