Läs mer
3-(piperidinometyl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 203.28 |
| Procent renhet | 97% |