Läs mer
[3-(piperidinometyl)fenyl]metanol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10095952
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10095952 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10095952 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45209DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(Piperidinomethyl)phenyl]methanol
CAS 73278-91-8
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H19NO
MDL-nummer MFCD07772858
Kvantitet 1 g
Synonym 3-piperidinomethyl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-piperidinomethylbenzylalcohol, 3-1-piperidylmethyl-benzyl alcohol, 3-1-piperidinylmethyl benzenemethanol, 3-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol
InChI-nyckel NZKXLHGCZWDXGE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CO
IUPAC-namn [3-(piperidin-1-ylmetyl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 205.301
PubChem CID 7164645
Formel vikt 205.3
Procent renhet 90%