Läs mer
(3-piperidinfenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10630725
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10630725 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10197352 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10630725 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 852180-58-6
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.274
MDL-nummer MFCD07772816
InChI-nyckel HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
PubChem CID 7162330
IUPAC-namn (3-piperidin-1-ylfenyl)metanol
LEDER C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Piperidinophenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.27
Procent renhet 97%