Läs mer
3-Piperidinopropiofenon hydroklorid, TRC
Produktkod. 17990545
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17990545 500 mg
17903595 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17990545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP482010500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886-06-6
Molekylformel C14 H19 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 253.77
Synonym 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Piperidyl Propiophenone Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. A as Hydrochloride, 1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 3-piperidino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Benzoylethyl)piperidinium chloride, 1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)piperidin-1-ium chloride, 1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)piperidinium chloride, 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, 3-(1-Piperidinyl)propiophenone hydrochloride, 3-Piperidinopropiophenone hydrochloride, N-(2-Benzoylethyl)piperidine hydrochloride, S 220, β-Piperidinopropiophenone hydrochloride
IUPAC-namn 1-fenyl-3-pipridin-1-ylpropan-1-one; hydroklorid
LEDER Cl.O=C(CCN1CCCCC1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
Formel vikt 253.1233