Läs mer
3-Piperidinopyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163454
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10163454 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10031004 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC37601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 898289-01-5
Molekylformel C11H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.245
MDL-nummer MFCD09025831
InChI-nyckel QIWMAMIMWHCYGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl picolinic acid, 3-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 18525731
IUPAC-namn 3-piperidin-1-ylpyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1CCN(CC1)C2=C(N=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%