Läs mer
3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)metanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10671065
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10671065 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10605943 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10692675 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10671065 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01164CB
Kemiska identifierare
CAS 35090-94-9
Molekylformel C10H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 182.267
MDL-nummer MFCD05865122
InChI-nyckel AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine
PubChem CID 2794682
IUPAC-namn piperidin-3-yl(pyrrolidin-1-yl)metanon
LEDER C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 182.27
Procent renhet 97%