Läs mer
Cytiva 3-Places 316SS Laboratory Manifold med grenrörsventiler, ändlock och slanghylsa
Produktkod. 17104441
Change view
Mått (L x B x H):
437 x 152 x 99 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
17104441 437 x 152 x 99 mm 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 17104441 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 4889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29910.00 SEK
    23474.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 6436.00 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Unikt mikrobiologiskt grenrör utformat för flexibilitet och minskning av korskontaminering. 316 l-konstruktion i rostfritt stål, utbytbara delar och anpassningsbarhet, med möjlighet till en kopplingsadapter för att möjliggöra montering av ett 6-platsers grenrör; utrustning som tar instruktioner från dig.
  • Flera adaptrar finns tillgängliga, utformade för att passa sortimentet av filtertrattar och den återanvändbara magnetiska filtertratten.
  • Inga fler smutsiga grenrör: Grenröret är utformat för att passa de flesta laboratorieautoklaver genom att separeras i hanterbara komponenter.
  • Dubbel testkapacitet: Modulär design gör att två grenrör kan kombineras och ge ett standardgrenrör med 6 platser som enkelt kan separeras för desinfektion och/eller sterilisering.
  • Grenrör som anpassar sig efter dig: Oavsett om du är höger- eller vänsterhänt är det en självklarhet att ställa in ditt testarbetsflöde. Komponenterna är utbytbara och utformade med en enkel glidpassning till grenröret.
Adaptrar säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål (316L)
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Grenrörsventiler, ändlock och slangtallslock
Antal positioner 3
Antal per förpackning 1 sats/förpackning
Typ Laboratoriegrenrör
Mått (L x B x H) 437 x 152 x 99 mm
Vikt (metrisk) 1.7 kg