Läs mer
Fisherbrand™ 3-lagers sterila ansiktsmasker
Produktkod. 17397289 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
17 cm
23 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17397289 17 cm
17307299 23 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17397289
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
3-lagers sterila ansiktsmasker tillverkade av polyetenfilm med öppningar och PTFE (polytetrafluoreten).
  • Tillverkad av en kombination av veckad, genomskinlig polyetenfilm och PTFE (polytetrafluoreten), med mjuka knytsnören
  • Tillverkad i system som uppfyller kraven ISO 13485:2016 krav
  • Certifierad steril
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Stil Plisserad med slipsar
Certifikat och efterlevnad Maskerna är noggrant testade och tillverkade i en ISO 13485 certifierad miljö. Testerna är validerade av ett oberoende kontrolllaboratorium. Denna produkt är inte en medicinsk utrustning i samband med förordning (EU) 2017/745/direktiv 93/42/EEC eller personlig skyddsutrustning i samband med förordning (EU) 2016/425. Varje sats steriliseras därefter ISO 11137 och styrka en sterilitetssäkringsnivå SAL 10−6 enligt ISO 11137-2:2013.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Endast industriell användning
Längd (metrisk) 17 cm