Läs mer
Fisherbrand™ 3-lagers sterila ansiktsmasker
Produktkod. p-9818002 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
17 cm
23 cm
Produktkod. 17307299
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3-lagers sterila ansiktsmasker tillverkade av polyetenfilm med öppningar och PTFE (polytetrafluoreten).
  • Tillverkad av en kombination av veckad, genomskinlig polyetenfilm och PTFE (polytetrafluoreten), med mjuka knytsnören
  • Tillverkad i system som uppfyller kraven ISO 13485:2016 krav
  • Certifierad steril
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Stil Plisserad med slipsar
Certifikat och efterlevnad Maskerna är noggrant testade och tillverkade i en ISO 13485 certifierad miljö. Testerna är validerade av ett oberoende kontrolllaboratorium. Denna produkt är inte en medicinsk utrustning i samband med förordning (EU) 2017/745/direktiv 93/42/EEC eller personlig skyddsutrustning i samband med förordning (EU) 2016/425. Varje sats steriliseras därefter ISO 11137 och styrka en sterilitetssäkringsnivå SAL 10−6 enligt ISO 11137-2:2013.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Endast industriell användning
Längd (metrisk) 23 cm