missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c1-2-5-9-8-12-11-7-4-3-6-10(9)11/h2-4,6-8,12H,1,5H2 |
| Formel vikt | 157.0891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?