missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Prop-2-ynyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Prop-2-ynyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| CAS | 39137-29-6 |
| Molekylformel | C6 H5 N O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(2-Propyn-1-yl)-2,4-thiazolidinedione, 3-Prop-2-ynyl-thiazolidine-2,4-dione, N-(1-Propyn-3-yl)thiazolidine-2,4-dione, N-Propargyl-2,4-thiazolidione |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2S/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h1H,3-4H2 |
| LEDER | O=C1CSC(=O)N1CC#C |
| IUPAC-namn | 3-prop-2-ynyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.174 |
| Formel vikt | 155.004 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?