Läs mer
3-Propanoylbenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Propanoylbenzonitrile |
| CAS | 50916-34-2 |
| Molekylformel | C10 H9 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(1-Oxopropyl)benzonitrile, 1-(3-Cyanophenyl)-1-propanone, 3-Propionylbenzonitrile, 3'-Cyanopropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-2-10(12)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| IUPAC-namn | 3-propanoylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.185 |
| Formel vikt | 159.068 |