missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Propoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Propoxyaniline |
| CAS | 4469-79-8 |
| Molekylformel | C9H13NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Propoxy-phenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-2-6-11-9-5-3-4-8(10)7-9/h3-5,7H,2,6,10H2,1H3 |
| LEDER | CCCOC1=CC=CC(=C1)N |
| IUPAC-namn | 3-propoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?