Läs mer
3-Pyrazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11946221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11946221 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11946221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441580010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrazolecarboxylic acid
CAS 1621-91-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 177°C to 179°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H4N2O2
MDL-nummer MFCD00077436
Kvantitet 1 g
Synonym 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
InChI-nyckel KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=NN1
IUPAC-namn 1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 112.09
PubChem CID 574310
Formel vikt 112.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.