Läs mer
3-Pyrid-2-ylbensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10780904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10780904 250 mg 250mg
10177612 1 g 1g
10133914 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10780904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41604CB
Kemiska identifierare
CAS 85553-53-3
Molekylformel C12H9NO
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD02684103
InChI-nyckel SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
PubChem CID 3710039
IUPAC-namn 3-pyridin-2-ylbensaldehyd
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrid-2-ylbenzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%