Läs mer
3-(Pyrid-2-yloxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3522478
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10124014
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC50204CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 137386-78-8
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD03840110
InChI-nyckel YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
PubChem CID 2735363
IUPAC-namn 3-pyridin-2-yloxibensaldehyd
LEDER C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%