Läs mer
3-(Pyrid-2-yloxi)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10788075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10788075 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10604975 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10788075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51362-30-2
Molekylformel C12H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.208
MDL-nummer MFCD09025853
InChI-nyckel LYSIEAIIZBZRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 3-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 3-2-pyridyloxy benzoic acid, 3-2 pyridyloxy-benzoic acid, 3-pyridin-2-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 21901423
IUPAC-namn 3-pyridin-2-yloxibensoesyra
LEDER C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.21
Procent renhet 95%