Läs mer
3-Pyrid-3-ylbensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyrid-3-ylbenzoic acid |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 199.21 |
| Procent renhet | 95% |