Läs mer
3-Pyrid-3-ylbensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507103
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10507103 1 g 1g
10452913 250 mg 250mg
10429094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10507103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39801DA
Kemiska identifierare
CAS 4385-77-7
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD03426512
InChI-nyckel PXASTGBSGPFLFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-3-yl-benzoic acid, 3-pyridin-3-yl benzoic acid, 3-3'-pyridyl benzoic acid, 3-3-pyridinyl benzoic acid, 3-pyrid-3-ylbenzoic acid, 3-3-pyridyl benzoic acid, benzoic acid, 3-3-pyridinyl, acmc-1bmxh, 3-3'-pyridyl benzoicacid, 3-3-carboxyphenyl pyridine
PubChem CID 2795575
IUPAC-namn 3-pyridin-3-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrid-3-ylbenzoic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.21
Procent renhet 95%