Läs mer
3-Pyrid-4-ylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10750054
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10750054 250 mg 250mg
10145632 1 g 1g
10337254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10750054 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4385-78-8
Molekylformel C12H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 199.209
InChI-nyckel IYGIZNZSONLPSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl-benzoic acid, 3-pyrid-4-ylbenzoic acid, 3-4-pyridyl benzoic acid, 4-3-carboxyphenyl pyridine, 3-4-pyridinyl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-4-pyridinyl, 5fl
PubChem CID 2795562
IUPAC-namn 3-pyridin-4-ylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.21
Procent renhet 97%