Läs mer
(3-Pyrid-4-ylfenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10740364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10740364 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10412643 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35609CB
Kemiska identifierare
CAS 85553-55-5
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.23
MDL-nummer MFCD06659083
InChI-nyckel ZORHPGKUTIFODF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795564
IUPAC-namn (3-pyridin-4-ylfenyl)metanol
LEDER OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Pyrid-4-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-pyrid-4-ylphenyl methanol, 3-pyridin-4-yl phenyl methanol, 3-pyridin-4-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,3-4-pyridinyl, 3-pyridin-4-ylphenyl methanol, 3-4-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 3-4-pyridinyl, 4-3-hydroxymethyl phenyl pyridine
Formel vikt 185.22
Procent renhet 97%