Läs mer
3-(Pyridin-2-yl)propiolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Pyridin-2-yl)propiolic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 147.032 |