Läs mer
3-(Pyridin-2-yloxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235964
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235964 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225253 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235964 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50214CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 86556-09-4
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD06825506
InChI-nyckel CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 13150573
IUPAC-namn 3-pyridin-2-yloxianilin
LEDER NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Pyridin-2-yloxy)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%