Läs mer
3-Pyridin-3-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10239722
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10239722 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10249722 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10239722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39814CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 57976-57-5
Molekylformel C11H10N2
Molekylvikt (g/mol) 170.215
InChI-nyckel YTJQJGKMRLQBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-3-yl benzenamine, 3-pyridin-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl pyridine, 3-3-pyridyl aniline, benzenamine, 3-3-pyridinyl, 3-3-pyridinyl aniline, 3-pyridin-3-yl anilin, 3-3-pyridyl phenylamine, 3-pyridine-3-yl aniline, 3-pyridin-3-yl-phenylamine
PubChem CID 459521
IUPAC-namn 3-pyridin-3-ylanilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridin-3-ylaniline
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%