Läs mer
3-Pyridineacrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyridineacrylic Acid |
| CAS | 1126-74-5 |
| Molekylformel | C8H7NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(3-Pyridyl)-2-propenoic Acid, 3-(3-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(3'-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(Pyridin-3-yl)acrylic Acid, Pyridyl-3-acrylic Acid, beta-(3-Pyridyl)-acrylic Acid, ω-(3-Pyridyl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-pyridin-3-ylprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vikt | 149.0477 |