Läs mer
3-Pyridinealdoxime, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10295370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10295370 25 g Glass bottle 25g
10068541 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131800250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1193-92-6
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.13
MDL-nummer MFCD00006409,MFCD00006409
InChI-nyckel YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Synonym nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
IUPAC-namn (E)-N-[(pyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine
LEDER O\N=C\C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridinealdoxime
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 149°C to 153°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 122.13
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Pyridinealdoxime
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.