Läs mer
3-Pyridinboronsyra, TRC
Produktkod. 30421760
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30421760 2.5 g
1 options
Produktkod. 30421760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9913502.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridineboronic Acid
CAS 1692-25-7
Molekylformel C5 H6 B N O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H
LEDER OB(O)c1cccnc1
IUPAC-namn pyridin-3-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 122.92
Formel vikt 123.0492