Läs mer
3-Pyridinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15859470
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859470 50 mL 50ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15859470 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8074680050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 500-22-1
Smältpunkt 7°C
Densitet 1.14 g/cm3 at 20°C
Molekylformel 3-(CHO)C5H4N
MDL-nummer MFCD00006382
Kvantitet 50 mL
Synonym 3-Pyridinecarbaldehyde, Nicotinaldehyde, Pyridine-3-aldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 107.11