Läs mer
3-Pyridinecarboxaldehyde-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyridinecarboxaldehyde-d4 |
| CAS | 258854-80-7 |
| Molekylformel | C6 D4 H N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxaldehyde D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.13 |
| Formel vikt | 111.0622 |