Läs mer
3-pyridinkarboxylsyra 2-aminoetylesternitrat, TRC
Produktkod. 30475157
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30475157 100 mg
1 options
Produktkod. 30475157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN398533100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl Pyridine-3-carboxylate Mononitrate
CAS 88598-33-8
Molekylformel C8 H10 N2 O2 . H N O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester nitrate (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate (9CI), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2.HNO3/c9-3-5-12-8(11)7-2-1-4-10-6-7;2-1(3)4/h1-2,4,6H,3,5,9H2;(H,2,3,4)
LEDER NCCOC(=O)c1cccnc1.O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-aminoetylpyridin-3-karboxylat; Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 229.19
Formel vikt 229.07