missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-pyridinkarboxylsyra 2-aminoetylesternitrat, TRC

Produktkod. 30468786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468786 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30468786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN398533250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Aminoethyl Pyridine-3-carboxylate Mononitrate
CAS 88598-33-8
Molekylformel C8 H10 N2 O2 . H N O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester nitrate (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate (9CI), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2.HNO3/c9-3-5-12-8(11)7-2-1-4-10-6-7;2-1(3)4/h1-2,4,6H,3,5,9H2;(H,2,3,4)
LEDER NCCOC(=O)c1cccnc1.O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-aminoetylpyridin-3-karboxylat; Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 229.19
Formel vikt 229.07
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.