Läs mer
3-Pyridinemethanol, 98%
Produktkod. 11478553
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478553 50 g 50g
11488553 250 g 250g
11468553 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478553 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10381.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
3-Pyridinmetanol är en användbar syntetisk mellanprodukt. Bland andra användningsområden har det använts vid syntes av histon-deacetylashämmare. Det används också för att solubilisera riboflavin och som en perifer vasodilator; alkoholanalog av nikotinsyra; en direktverkande perifer vasodilator som används vid vasospasm och hotad kallbrand.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-55-0
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.13
MDL-nummer MFCD00006407
InChI-nyckel MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
IUPAC-namn pyridin-3-ylmetanol
LEDER OCC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridinemethanol
Smältpunkt -8°C to -6°C
Densitet 1.13
Kokpunkt 154°C (28 mmHg)
Flampunkt 149°C (300°F)
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 50 g
Beilstein 107851
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6527
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.