Läs mer
3-Pyridinemetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyridinemethanol |
| CAS | 100-55-0 |
| Molekylformel | C6H7NO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinylmethanol, 3-Pyridyl carbinal, 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)pyridine, NSC 526046, Nicotinic alcohol, Nicotinyl alcohol, Nu-2121, Pyridine-3-carbinol, RO-1-5155, Roniacol, β-Picolyl alcohol, β-Pyridinecarbinol, β-Pyridylcarbinol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2 |
| LEDER | OCc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | Pyridin-3-ylmetanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.0528 |