Läs mer
3-Pyridinemetanol, TRC
Produktkod. 30413818
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30413818 10 g
1 options
Produktkod. 30413818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99280010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridinemethanol
CAS 100-55-0
Molekylformel C6H7NO
Kvantitet 10 g
Synonym 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinylmethanol, 3-Pyridyl carbinal, 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)pyridine, NSC 526046, Nicotinic alcohol, Nicotinyl alcohol, Nu-2121, Pyridine-3-carbinol, RO-1-5155, Roniacol, β-Picolyl alcohol, β-Pyridinecarbinol, β-Pyridylcarbinol
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
LEDER OCc1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 109.13
Formel vikt 109.0528