Läs mer
3-Pyridinesulfonic acid, 98%
Produktkod. 10173660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173660 500 g Plastflaska 500g
10163660 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131925000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-73-7 | C5H4NO3S | 158.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-73-7
Molekylformel C5H4NO3S
Molekylvikt (g/mol) 158.15
MDL-nummer MFCD00006381
InChI-nyckel DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
PubChem CID 69468
IUPAC-namn pyridin-3-sulfonsyra
LEDER [O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridinesulfonic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt >66°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C5H4N)SO3H
Kvantitet 500 g
Beilstein 22, 387
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vikt 159.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Pyridinesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.