Läs mer
3-Pyridinesulfonyl Chloride, TRC
Produktkod. 30427440
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427440 5 g
30422365 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30427440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9915655G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16133-25-8
Molekylformel C5 H4 Cl N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 177.609
Synonym m-Pyridinesulfonyl Chloride
IUPAC-namn pyridine-3-sulfonyl chloride
LEDER ClS(=O)(=O)c1cccnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridinesulfonyl Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4ClNO2S/c6-10(8,9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Formel vikt 176.965