Läs mer
3-Pyridyl Diethylcarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyridyl Diethylcarbamate |
| CAS | 51581-40-9 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-12(4-2)10(13)14-9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | pyridin-3-yl N,N-diethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.1055 |