Läs mer
3-Pyridyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyridyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 107658-27-5 |
| Molekylformel | C6 H4 F3 N O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NO3S/c7-6(8,9)14(11,12)13-5-2-1-3-10-4-5/h1-4H |
| LEDER | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.16 |
| Formel vikt | 226.9864 |