Läs mer
3-Pyridylacetic Acid-d6, TRC
Produktkod. 30420345
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30420345 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30420345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99176250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridylacetic Acid-d6
CAS 1190005-72-1
Molekylformel C7HD6NO2
Kvantitet 50 mg
Synonym 2,2-Dideuterio-2-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)acetic acid, 3-Pyridylacetic Acid-d6, 3-Pyridine-d4-acetic-d2 acid, 2-(Pyridin-3-yl-2,4,5,6-d4)acetic-2,2-d2 acid, 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid-D6
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D2,5D
LEDER [2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 143.17
Formel vikt 143.0853
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.