Läs mer
3-pyridylättsyrahydroklorid, TRC
Produktkod. 17973595
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17973595 1 g
1 options
Produktkod. 17973595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9917651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS 6419-36-9
Molekylformel C7 H7 N O2 . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Pyridineacetic acid hydrochloride (1:1), 3-Pyridineacetic acid, hydrochloride (8CI,9CI), 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride, Pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
LEDER Cl.OC(=O)Cc1cccnc1
IUPAC-namn 2-pyridin-3-ylatrådsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 173.6
Formel vikt 173.0244