Läs mer
3-Pyridylcarbinol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Pyridylcarbinol-d6 |
| CAS | 1189493-62-6 |
| Molekylformel | C6HD6NO |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Dideuterio-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)methanol, 3-Pyridinemethanol-d6, 3-Pyridinemethanol-α,α,2,4,5,6-d6, 3-(Hydroxymethyl)pyridine-D6, 3-(Hydroxymethyl-d2)pyridine-2,4,5,6-d4, Nicotinic alcohol-d6, Nicotinyl alcohol-d6, β-Picolyl alcohol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2/i1D,2D,3D,4D,5D2 |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | dideuterio-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.16 |
| Formel vikt | 115.0904 |